Stampa…
4-Methylnicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 4-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
OR9450-1G OR9450-25G OR9450-5G
APOSOR9450-1GEA 53.9 EUR
APOSOR9450-1G APOSOR9450-25G APOSOR9450-5G
4-Methylnicotinic acid
4-Methylnicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di fusione: 214…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128869
CAS Number: 3222-50-2