Stampa…
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanone, 3'-Methyl-4'-methoxyacetophenone
OR944970-1G OR944970-5G
APOSOR944970-1GEA 82.9 EUR
APOSOR944970-1G APOSOR944970-5G
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95%
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01673307
CAS Number: 10024-90-5