Stampa…
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944926-1G OR944926-5G
APOSOR944926-1GEA 121 EUR
APOSOR944926-1G APOSOR944926-5G
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline
Formula: C₁₀H₉N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01443685
CAS Number: 105130-26-5