Stampa…
4-Nitro-2-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-4-nitropyridine
OR9449-1G OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA 46.6 EUR
APOSOR9449-1G APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picoline
4-Nitro-2-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138.1200 g/mol
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095077
CAS Number: 13508-96-8