Stampa…
5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR944886-1G OR944886-5G
APOSOR944886-1GEA 292 EUR
APOSOR944886-1G APOSOR944886-5G
5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
5-Formyl-2-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12197728
CAS Number: 27613-36-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III