2-Chloroethyl benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Benzoic Acid 2-Chloroethyl Ester
OR944810-25G
OR944810-5G
APOSOR944810-25GEA
71.3
EUR
APOSOR944810-25G
APOSOR944810-5G
2-Chloroethyl benzoate 95%
2-Chloroethyl benzoate
Formula:
C₉H₉ClO₂ Peso molecolare: 184,62 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045290 CAS Number: 939-55-9 |