Stampa…
2-Pyridinethiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
OR9448-100G OR9448-25G OR9448-5G
APOSOR9448-100GEA 78.6 EUR
APOSOR9448-100G APOSOR9448-25G APOSOR9448-5G
2-Pyridinethiol
2-Pyridinethiol
Formula: C₅H₅NS
Peso molecolare: 111,17 g/mol
Punto di fusione: 127…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006285
CAS Number: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9