Stampa…
2-Chloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9447-100G OR9447-500G
APOSOR9447-100GEA 69.8 EUR
APOSOR9447-100G APOSOR9447-500G
2-Chloropyridine
2-Chloropyridine
Formula: C₅H₄ClN
Peso molecolare: 113,55 g/mol
Punto di ebollizione: 166 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006228
CAS Number: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN: 2822
ADR: 6.1,II