Stampa…
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944697-1G OR944697-5G
APOSOR944697-1GEA 161 EUR
APOSOR944697-1G APOSOR944697-5G
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol 95%
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol
Formula: C₈H₉NO₄
Peso molecolare: 183,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683526
CAS Number: 41870-24-0