Quinoxaline-2-carboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944667-1G
OR944667-250MG
APOSOR944667-1GEA
252
EUR
APOSOR944667-1G
APOSOR944667-250MG
Quinoxaline-2-carboxamide 95%
Quinoxaline-2-carboxamide
Formula:
C₉H₇N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01684982 CAS Number: 5182-90-1 |