2-Bromo-3-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944617-1G
OR944617-250MG
APOSOR944617-1GEA
115
EUR
APOSOR944617-1G
APOSOR944617-250MG
2-Bromo-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₇BrO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18392002 CAS Number: 109179-31-9 |