Stampa…
Monobenzyl malonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944575-10G OR944575-1G OR944575-5G
APOSOR944575-10GEA 88.6 EUR
APOSOR944575-10G APOSOR944575-1G APOSOR944575-5G
Monobenzyl malonate 95%
Monobenzyl malonate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138132
CAS Number: 40204-26-0