5-Chloromethyl-2-oxazolidinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944569-25G
OR944569-5G
APOSOR944569-25GEA
265
EUR
APOSOR944569-25G
APOSOR944569-5G
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone 95%
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone
Formula:
C₄H₆ClNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005269 CAS Number: 22625-57-6 |