Stampa…
(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR944559-1G OR944559-250MG
APOSOR944559-1GEA 648 EUR
APOSOR944559-1G APOSOR944559-250MG
(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol 95%
(5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 54014-02-7