Stampa…
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethanamine, (2-Aminoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
OR944134-1G OR944134-250MG
APOSOR944134-1GEA 488 EUR
APOSOR944134-1G APOSOR944134-250MG
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine 95%
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine
Formula: C₈H₂₁NOSi
Peso molecolare: 175,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18206132
CAS Number: 101711-55-1