Stampa…
2,5-Dichloroisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR9438-100G OR9438-25G OR9438-5G
APOSOR9438-100GEA 469 EUR
APOSOR9438-100G APOSOR9438-25G APOSOR9438-5G
2,5-Dichloroisonicotinic acid
2,5-Dichloroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Peso molecolare: 192 g/mol
Punto di fusione: 235…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466640
CAS Number: 88912-26-9