Stampa…
2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943652-1G OR943652-250MG
APOSOR943652-1GEA 597 EUR
APOSOR943652-1G APOSOR943652-250MG
2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde 95%
2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03864951
CAS Number: 139549-06-7