1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943641-1G
OR943641-250MG
APOSOR943641-1GEA
648
EUR
APOSOR943641-1G
APOSOR943641-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formula:
C₇H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419815 CAS Number: 21686-05-5 |