Stampa…
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943614-1G OR943614-250MG
APOSOR943614-1GEA 488 EUR
APOSOR943614-1G APOSOR943614-250MG
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane
Formula: C₄H₉ClO₂S
Peso molecolare: 156,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01752806
CAS Number: 25027-40-1