Stampa…
4-Hydroxybenzimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-benzo[d]imidazol-4-ol, 1H-Benzimidazol-4-ol
OR943594-1G OR943594-250MG
APOSOR943594-1GEA 187 EUR
APOSOR943594-1G APOSOR943594-250MG
4-Hydroxybenzimidazole 95%
4-Hydroxybenzimidazole
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00963978
CAS Number: 67021-83-4