Stampa…
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943554-1G OR943554-250MG
APOSOR943554-1GEA 85.7 EUR
APOSOR943554-1G APOSOR943554-250MG
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formula: C₆H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00169064
CAS Number: 51333-90-5