Stampa…
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
OR943527-1G OR943527-250MG OR943527-5G
APOSOR943527-1GEA 108 EUR
APOSOR943527-1G APOSOR943527-250MG APOSOR943527-5G
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 160,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036053
CAS Number: 32089-46-6