3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4,4-Pentamethylenepiperidine
OR943518-1G
OR943518-250MG
APOSOR943518-1GEA
698
EUR
APOSOR943518-1G
APOSOR943518-250MG
3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
3-Azaspiro[5.5]undecane
Formula:
C₁₀H₁₉N Peso molecolare: 153,26 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011572 CAS Number: 180-44-9 |