Stampa…
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR943469-1G OR943469-250MG
APOSOR943469-1GEA 321 EUR
APOSOR943469-1G APOSOR943469-250MG
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine
Formula: C₄H₇N₃O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07800291
CAS Number: 321392-83-0
UN: 2735
ADR: 8,III