Stampa…
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Hydroxymethyl EDOT, EDT-methanol
OR943413-500MG OR943413-1G OR943413-5G OR943413-10G
APOSOR943413-500MGEA 0 EUR
APOSOR943413-500MG APOSOR943413-1G APOSOR943413-5G APOSOR943413-10G
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol 95%
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol
Formula: C₇H₈O₃S
Peso molecolare: 172,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11045357
CAS Number: 146796-02-3