Stampa…
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943389-1G OR943389-250MG OR943389-500MG
APOSOR943389-1GEA 783 EUR
APOSOR943389-1G APOSOR943389-250MG APOSOR943389-500MG
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid 97%
1'-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4'-bipiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₂₈N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06408960
CAS Number: 201810-59-5