Stampa…
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943371-1G OR943371-250MG
APOSOR943371-1GEA 66.7 EUR
APOSOR943371-1G APOSOR943371-250MG
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Isopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055228
CAS Number: 234445-61-5