4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,4'-Oxydibenzeneboronic acid, (Oxybis(4,1-phenylene))diboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₂B₂O₅ Peso molecolare: 257.84 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00433207 CAS Number: 19014-29-0 |