Stampa…
[1-(3-Thienyl)ethyl]amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Thiophen-3-yl)ethanamine
OR943265-1G OR943265-250MG
APOSOR943265-1GEA 757 EUR
APOSOR943265-1G APOSOR943265-250MG
[1-(3-Thienyl)ethyl]amine 95%
[1-(3-Thienyl)ethyl]amine
Formula: C₆H₉NS
Peso molecolare: 127,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08452688
CAS Number: 118488-08-7