Stampa…
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane
OR943247-10G OR943247-1G OR943247-5G OR943247-25G OR943247-100G
APOSOR943247-10GEA 0 EUR
APOSOR943247-10G APOSOR943247-1G APOSOR943247-5G APOSOR943247-25G APOSOR943247-100G
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane 95%
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Formula: C₉H₂₁N₃
Peso molecolare: 171,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012359
CAS Number: 96556-05-7