Stampa…
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943193-1G OR943193-25G OR943193-5G
APOSOR943193-1GEA 118 EUR
APOSOR943193-1G APOSOR943193-25G APOSOR943193-5G
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
2,4-Dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025575
CAS Number: 94-98-4