Stampa…
4-Amino-1-benzylpyrrolidin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943174-1G OR943174-250MG
APOSOR943174-1GEA 771 EUR
APOSOR943174-1G APOSOR943174-250MG
4-Amino-1-benzylpyrrolidin-2-one 95%
4-Amino-1-benzylpyrrolidin-2-one
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09971803
CAS Number: 368429-69-0