Stampa…
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR943162-1G OR943162-25G OR943162-5G
APOSOR943162-1GEA 30.6 EUR
APOSOR943162-1G APOSOR943162-25G APOSOR943162-5G
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole
Formula: C₄H₆BrN₃
Punto di fusione: 117…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03412169
CAS Number: 1780-72-9