Stampa…
3-Methoxysalicyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyphenol, 2-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 2-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)anisole
OR943121-1G OR943121-25G OR943121-5G
APOSOR943121-1GEA 66.9 EUR
APOSOR943121-1G APOSOR943121-25G APOSOR943121-5G
3-Methoxysalicyl alcohol 95%
3-Methoxysalicyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₃
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008362
CAS Number: 4383-05-5