(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9431-1G
OR9431-250MG
OR9431-100MG
APOSOR9431-1GEA
440
EUR
APOSOR9431-1G
APOSOR9431-250MG
APOSOR9431-100MG
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(3-Phenyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00665957 CAS Number: 959574-98-2 |