Stampa…
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR943010-1G OR943010-250MG OR943010-5G
APOSOR943010-1GEA 77.3 EUR
APOSOR943010-1G APOSOR943010-250MG APOSOR943010-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Chloro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03848205
CAS Number: 59908-47-3