4-Nitro-1-naphthol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Nitronaphthalen-1-ol, KAT8-IN-1, 1-Hydroxy-4-nitronaphthalene
OR942971-10G
OR942971-1G
OR942971-5G
APOSOR942971-10GEA
415
EUR
APOSOR942971-10G
APOSOR942971-1G
APOSOR942971-5G
4-Nitro-1-naphthol 95%
4-Nitro-1-naphthol
Formula:
C₁₀H₇NO₃ Peso molecolare: 189,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179392 CAS Number: 605-62-9 |