Stampa…
4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-phenylbut-3-yn-2-ol
OR942808-1G OR942808-5G
APOSOR942808-1GEA 96 EUR
APOSOR942808-1G APOSOR942808-5G
4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol 95%
4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol
Formula: C₁₁H₁₂O
Peso molecolare: 160,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041572
CAS Number: 1719-19-3