Stampa…
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942676-1G OR942676-250MG
APOSOR942676-1GEA 633 EUR
APOSOR942676-1G APOSOR942676-250MG
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine
Formula: C₅H₆BrN₃
Peso molecolare: 188,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 446286-92-6