Stampa…
Methyl-2,4-dimethoxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dimethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dimethoxybenzoate
OR942370-1G OR942370-25G OR942370-5G
APOSOR942370-1GEA 132 EUR
APOSOR942370-1G APOSOR942370-25G APOSOR942370-5G
Methyl-2,4-dimethoxybenzoate 95%
Methyl-2,4-dimethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070649
CAS Number: 2150-41-6