Stampa…
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942345-1G OR942345-5G
APOSOR942345-1GEA 129 EUR
APOSOR942345-1G APOSOR942345-5G
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole 95%
2-Methyl-4-phenyl-1H-imidazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646082
CAS Number: 13739-48-5