Stampa…
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942220-1G OR942220-5G
APOSOR942220-1GEA 350 EUR
APOSOR942220-1G APOSOR942220-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Peso molecolare: 219,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05841589
CAS Number: 158861-24-6