Stampa…
2-Vinylphenyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR942180-1G OR942180-250MG
APOSOR942180-1GEA 95.7 EUR
APOSOR942180-1G APOSOR942180-250MG
2-Vinylphenyl acetate 95%
2-Vinylphenyl acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093430
CAS Number: 63600-35-1