Stampa…
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-amine
OR942168-1G OR942168-250MG
APOSOR942168-1GEA 261 EUR
APOSOR942168-1G APOSOR942168-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09764050
CAS Number: 26530-93-8