Stampa…
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-amino-2-chlorobenzoate
OR942129-1G OR942129-5G
APOSOR942129-1GEA 168 EUR
APOSOR942129-1G APOSOR942129-5G
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate 95%
Ethyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,6342 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115822
CAS Number: 64401-55-4