Stampa…
2-Methyl-5-propionylfuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-one
OR942057-1G OR942057-25G OR942057-5G
APOSOR942057-1GEA 49.5 EUR
APOSOR942057-1G APOSOR942057-25G APOSOR942057-5G
2-Methyl-5-propionylfuran 95%
2-Methyl-5-propionylfuran
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053142
CAS Number: 10599-69-6