Stampa…
2-Nitro-1-phenylpropene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR942029-25G OR942029-5G OR942029-100G
APOSOR942029-25GEA 241 EUR
APOSOR942029-25G APOSOR942029-5G APOSOR942029-100G
2-Nitro-1-phenylpropene 98%
2-Nitro-1-phenylpropene
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014720
CAS Number: 705-60-2