Stampa…
2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetonitrile, 2-(alpha-Cyanobenzyl)pyridine, alpha-Phenyl-2-pyridineacetonitrile
OR941974-1G OR941974-250MG
APOSOR941974-1GEA 328 EUR
APOSOR941974-1G APOSOR941974-250MG
2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile 95%
2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile
Formula: C₁₃H₁₀N₂
Peso molecolare: 194,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023497
CAS Number: 5005-36-7