3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9418-1G
OR9418-10G
OR9418-5G
APOSOR9418-1GEA
114
EUR
APOSOR9418-1G
APOSOR9418-10G
APOSOR9418-5G
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
3-(1-Pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₄BNO₄S Punto di fusione: 127…129 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07783851 CAS Number: 871329-61-2 |