Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-methylphenylacetate
OR941614-1G
OR941614-5G
APOSOR941614-1GEA
85.8
EUR
APOSOR941614-1G
APOSOR941614-5G
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Methyl-2-(m-tolyl)acetate
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Peso molecolare: 164,204 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00968468 CAS Number: 53088-69-0 |